Merck
56168
Supelco
Camphor benzalkonium methosulfate
analytical standard
別名:
BCM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28NO · CH3SO4
CAS番号:
分子量:
409.54
EC Number:
UNSPSCコード:
12352212
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤3.0% water
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
[O-]S(=O)(OC)=O.CC1(C)[C@]2([H])CC[C@@]1(C)C(/C2=C\C3=CC=C([N+](C)(C)C)C=C3)=O
InChI
1S/C20H28NO.CH4O3S/c1-19(2)17-11-12-20(19,3)18(22)16(17)13-14-7-9-15(10-8-14)21(4,5)6;1-5(2,3)4/h7-10,13,17H,11-12H2,1-6H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/b16-13-;
InChI Key
BPDGKTMMBDRVHQ-UNVLYCKESA-M
詳細
Camphor benzalkonium methosulfate (CBM) is a highly photostable, fat-soluble organic ultraviolet (UV) filter approved for use in sunscreens/cosmetics to absorb UV rays. CBM is one of the most effective UV absorbers which offers protection against UVB radiations.
アプリケーション
Camphor benzalkonium methosulfate may be used as a reference material for the determination of the analyte in sunscreen products by liquid-chromatographic method.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A reliable and environmentally-friendly liquid-chromatographic method for multi-class determination of fat-soluble UV filters in cosmetic products
Chisvert A, et al.
Analytica Chimica Acta, 790(10), 61-67 (2013)