組成
, ~5 wt. % (loading of catalyst)
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES記法
CC(OC1=CC=CC(OC(C)C)=C1C2=C([P+](C3CCCCC3)([Pd-2]4(OS(C)(=O)=O)C(C=CC=C5)=C5C6=C([NH+]4C)C=CC=C6)C7CCCCC7)C=CC=C2)C
InChI
InChI:1S/C30H43O2P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-22(2)31-27-19-13-20-28(32-23(3)4)30(27)26-18-11-12-21-29(26)33(24-14-7-5-8-15-24)25-16-9-6-10-17-25;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h11-13,18-25H,5-10,14-17H2,1-4H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI Key
FDRWYHUTZOCVSQ-UHFFFAOYSA-M
詳細
アプリケーション
For larger scale uses, product also available in powdered form (804290)
その他情報
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
936944-VAR:
936944-BULK:
936944-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)