936685
Grubbs触媒® M102
別名:
Grubbs Catalyst® M102, Benzylidene-bis(tricyclohexylphosphine)dichlororuthenium, Bis(tricyclohexylphosphine)benzylidine ruthenium(IV) dichloride ChemBeads, Dichloro(benzylidene)bis(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II) ChemBeads, Grubbs Catalyst® 1st Generation ChemBeads, Grubbs Catalyst® M1a (C823) ChemBeads
About This Item
おすすめの製品
フォーム
solid ()
品質水準
組成
4-6 wt% loading of catalyst
反応適合性
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Ring-Opening Polymerization
mp
153 °C (dec.)
SMILES記法
Cl[Ru]([P](C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3CCCCC3)([P](C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6)(Cl)=CC7=CC=CC=C7
C[Ph].P(C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3CCCCC3.P(C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6.Cl.Cl.[Ru]
InChI
1S/2C18H33P.C7H6.2ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;;;/h2*16-18H,1-15H2;1-6H;2*1H;
InChI Key
AULHKSXXVKDNBT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
For larger scale uses, product also available in powdered form (579726)
特徴および利点
High-Throughput Reaction Screening with Nanomoles of Solid Reagents Coated on Glass Beads
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
936685-BULK:
936685-1G:
936685-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)