Merck
774901
Sigma-Aldrich
Grubbs Catalyst® M101
Umicore
別名:
Grubbs Catalyst® M1, Dichloro(3-phenyl-1H-inden-1-ylidene)bis(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C51H76Cl2P2Ru
CAS番号:
分子量:
923.07
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
120-141 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Ru](Cl)(=C1C=C(c2ccccc2)c3ccccc13)([PH](C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6)[PH](C7CCCCC7)(C8CCCCC8)C9CCCCC9
InChI
1S/2C18H33P.C15H10.2ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-6-12(7-3-1)15-11-10-13-8-4-5-9-14(13)15;;;/h2*16-18H,1-15H2;1-9,11H;2*1H;
InChI Key
QIRGCWAEHCIFAL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Metathesis Catalyst
法的情報
Product of Umicore
Additional information available at http://www.pmc.umicore.com
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
774901-BULK:
774901-5G:4548173321837
774901-VAR:
774901-1G:4548173321820
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)