Merck
908614
Sigma-Aldrich
Grubbs Catalyst® M103
別名:
Dichloro(3-methyl-2-butenylidene)bis(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II), Grubbs Catalyst® M1b (C801)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H74Cl2P2Ru
CAS番号:
分子量:
800.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ru+2]=CC=C(C)C.P(C6CCCCC6)(C5CCCCC5)C4CCCCC4.P(C3CCCCC3)(C2CCCCC2)C1CCCCC1.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2C18H33P.C5H8.2ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-4-5(2)3;;;/h2*16-18H,1-15H2;1,4H,2-3H3;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
InChI Key
INCDKKABOVOFIV-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
Umicore Grubbs Catalyst M103 is a homogeneous catalyst useful for alkene metathesis, cross metathesis, ring-closing metathesis, and self metathesis.
Learn more about our metathesis catalysts
保管および安定性
Do not store above 4°C (39°F). Store in a tightly closed original container under dry inert gas protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
法的情報
Product of Umicore
Additional information available at http://www.pmc.umicore.com
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
908614-BULK:
908614-100MG:
908614-1G:
908614-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)