Merck
918717
Sigma-Aldrich
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(1R,2R)-(−)-2-(dimethylamino)cyclohexyl]thiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21F6N3S
CAS番号:
分子量:
413.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
官能基
amine
fluoro
thiourea
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C17H21F6N3S/c1-26(2)14-6-4-3-5-13(14)25-15(27)24-12-8-10(16(18,19)20)7-11(9-12)17(21,22)23/h7-9,13-14H,3-6H2,1-2H3,(H2,24,25,27)/t13-,14-/m1/s1
InChI Key
NQRCAVZHOLYEBJ-ZIAGYGMSSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
918717-VAR:
918717-100MG:
918717-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)