Merck
728357
Sigma-Aldrich
N-[(1R,2R)-2-(1-Piperidinyl)cyclohexyl]-N′-[4-(trifluoromethyl)phenyl]squaramide
95%
別名:
3-{[(1R,2R)-2-(1-Piperidinyl)cyclohexyl]amino}-4-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}-3-cyclobutene-1,2-dione, Rawal Squaramide Organocatalyst
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H26F3N3O2
CAS番号:
分子量:
421.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥94.5% (HPLC)
95%
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -42.0±2.0°, c = 1 in DMSO
不純物
≤2.0% pyridine
官能基
fluoro
ketone
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(NC2=C(N[C@@H]3CCCC[C@H]3N4CCCCC4)C(=O)C2=O)cc1
InChI
1S/C22H26F3N3O2/c23-22(24,25)14-8-10-15(11-9-14)26-18-19(21(30)20(18)29)27-16-6-2-3-7-17(16)28-12-4-1-5-13-28/h8-11,16-17,26-27H,1-7,12-13H2/t16-,17-/m1/s1
InChI Key
JRSCPJJNZMRAQS-IAGOWNOFSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
エナンチオ選択的マイケル付加の触媒.
It can act as a catalyst for the asymmetric tandem aza-Michael addition-protonation between 1-nitro cyclohexene and 4-methoxyaniline to form the corresponding α-arylamino-β-nitro cyclohexane in a 35:65 trans/cis mixture.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
728357-100MG:
728357-VAR:
728357-BULK:
728357-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stereoselective aza-Michael addition of anilines to 1-nitro cyclohexene by intramolecular protonation.
Ghisu L, et al.
Tetrahedron Letters, 56(46), 6409-6412 (2015)
Squaramide-catalyzed enantioselective Michael addition of diphenyl phosphite to nitroalkenes.
Ye Zhu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(1), 153-156 (2009-12-02)