Merck
377406
Sigma-Aldrich
3,4-ジメトキシ-3-シクロブテン-1,2-ジオン
99%
別名:
ジメチルスクアラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2C4(=O)2
CAS番号:
分子量:
142.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
55-57 °C (lit.)
官能基
ether
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC1=C(OC)C(=O)C1=O
InChI
1S/C6H6O4/c1-9-5-3(7)4(8)6(5)10-2/h1-2H3
InChI Key
SZBNZTGCAMLMJY-UHFFFAOYSA-N
詳細
3,4-ジメトキシ-3-シクロブテン-1,2-ジオン(スクアリン酸ジメチル)はシクロブテン誘導体です。ヒドロキシルアミン誘導体と反応して、3-ヒドロキシアミノ-4-メトキシ-3-シクロブテン-1,2-ジオンが得られます。
アプリケーション
3,4-ジメトキシ-3-シクロブテン-1,2-ジオン(スクアリン酸ジメチル)は下記の化合物の合成に使用することができます:
  • キラルスクアラミド、インドールのフリーデル・クラフツ反応用の高エナンチオ選択的触媒
  • 3-(ヒドロキシアミノ)-4-メトキシ-3-シクロブテン-1,2-ジオン
  • O-SPコア抗原のスクアレート誘導体
  • オガワ型O-SPコア抗原のメチルスクアレート誘導体
  • o-キノジメタン
  • ベンゾシクロブテン
  • キノン
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
377406-VAR:
377406-5G:
377406-BULK:
377406-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Peng Xu et al.
Bioconjugate chemistry, 22(10), 2179-2185 (2011-09-09)
Bacterial O-SP-core antigens can be conjugated to proteins in the same, simple way as synthetic, linker-equipped carbohydrates by applying squaric acid chemistry. Introduction of spacers (linkers) to either O-SP-core antigens or protein carriers, which is involved in commonly applied protocols
Kerriann K Badal et al.
Cell reports, 26(3), 507-517 (2019-01-17)
Mechanisms that regulate the bi-directional transport of mitochondria in neurons for maintaining functional synaptic connections are poorly understood. Here, we show that in the pre-synaptic sensory neurons of the Aplysia gill withdrawal reflex, the formation of functional synapses leads to
Hydroxylamin-Derivate der Quadratsaure.
Zinner G, et al.
Arch. Pharm. (Weinheim), 318(11), 977-983 (1985)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 6896-6896 (1992)
Tetrahedron Letters, 34, 6177-6177 (1993)