Merck
310778
Sigma-Aldrich
3,4-ジエトキシ-3-シクロブテン-1,2-ジオン
98%
別名:
ジエチルスクアラート, スクアリン酸ジエチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)2C4(=O)2
CAS番号:
分子量:
170.16
Beilstein:
640626
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
95 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
ketone
SMILES記法
CCOC1=C(OCC)C(=O)C1=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-11-7-5(9)6(10)8(7)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
DFSFLZCLKYZYRD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,4-ジエトキシ-3-シクロブテン-1,2-ジオン(スクアリン酸ジエチルエステル)とグリコシルアミン(オリゴ糖の還元により生成される)との反応が研究されました。生成された誘導体は、アミノ官能化脂質、固体またはタンパク質と関連付けられました。
アプリケーション
3,4-ジエトキシ-3-シクロブテン-1,2-ジオンは、フラノンおよびキノンの合成の出発物質として使用されます。アミンおよび不飽和有機シランでエトキシ置換されます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
310778-5G:
310778-VAR:
310778-1G:
310778-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of Organic Chemistry, 59, 4707-4707 (1994)
W A Kinney et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(25), 4720-4726 (1992-12-21)
In this report, a novel bioisostere of the alpha-amino acid, 3,4-diamino-3-cyclobutene-1,2-dione, has been incorporated into a series of compounds which are NMDA antagonists. These compounds, which are achiral and easily prepared, demonstrated good affinity at the NMDA receptor by their
O Blixt et al.
Carbohydrate research, 319(1-4), 80-91 (1999-10-16)
Reducing oligosaccharides were converted into their corresponding glycosylamines, and these were reacted with 3,4-diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dione (squaric acid diethyl ester). The resulting derivatives could be linked to amino-functionalized lipids, solids, or proteins. Treatment of the obtained lipid or solid conjugates with aqueous
Organic Syntheses, 69, 220-220 (1990)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 263-263 (1993)