powder
mp
230 °C (decomp)
SMILES記法
CC1=CC(C)=CC(C)=C1n2c([Ru](Cl)(Cl)(P(C3CCCCC3)(C4CCCCC4)C5CCCCC5)=C6C(C=CC=C7)=C7C(C8=CC=CC=C8)=C6)n(C9=C(C)C=C(C)C=C9C)C=C2
InChI
1S/C21H24N2.C18H33P.C15H10.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-6-12(7-3-1)15-11-10-13-8-4-5-9-14(13)15;;;/h7-12H,1-6H3;16-18H,1-15H2;1-9,11H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
InChI Key
HBNBIWQQLMQFEU-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Learn more about our metathesis catalysts
保管および安定性
法的情報
Product License: This product, its manufacturing or use, is the subject of one or more issued or pending U.S. Patents (and foreign equivalents) owned or controlled by Umicore PMC. The purchase of this product from Umicore PMC through Sigma-Aldrich, its affiliates or their authorized distributors conveys to the buyer a limited, one-time, non-exclusive, non-transferable, non-assignable license. Buyer′s use of this product may infringe patents owned or controlled by third parties. It is the sole responsibility of buyer to ensure that its use of the product does not infringe the patent rights of third parties or exceed the scope of the license granted herein.
Additional information available at www.pmc.umicore.com
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
915246-BULK:
915246-VAR:
915246-1G:
915246-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)