Merck
775312
Sigma-Aldrich
Grubbs触媒® M510
Umicore
別名:
Grubbs触媒® M51, ジクロロ[1,3-ビス(2,4,6-トリメチルフェニル)-2-イミダゾリジニリデン]{[2-(1-メチルアセトキシ)フェニル]メチレン}ルテニウム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H38Cl2N2O2Ru
CAS番号:
分子量:
654.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
204-209 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[Ru](=CC1=C(OC(C(C)=O)C)C=CC=C1)(Cl)=C2N(C3=C(C)C=C(C)C=C3C)CCN2C4=C(C)C=C(C)C=C4C
InChI
1S/C21H26N2.C11H12O2.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-8-6-4-5-7-11(8)13-10(3)9(2)12;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;1,4-7,10H,2-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI Key
HWROXMUMAOVDMX-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
法的情報
Umicore社製品
製品ライセンス
この製品、その製造または使用は、Umicore PMCが所有または管理する1つ以上の発行済みまたは保留中の米国特許(および外国の相当物)の対象です。Umicore PMCからSigma-Aldrich、その関連会社、またはその正規販売販売業者を通じてこの製品を購入すると、限定的で1回限りの、非独占的、移転不可、譲渡不可のライセンスが購入者に付与されます。購入者がこの製品を使用することにより、第三者の所有または管理する特許が侵害される場合があります。本製品の使用により、第三者の特許権を侵害したり、ここで付与されたライセンスの範囲を超えたりしないようにする責任は、購入者が単独で負担するものとします。
製品の詳細については、www.pmc.umicore.comで各国のUmicorePMCの連絡先を参照してください。
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
775312-500MG:
775312-100MG:
775312-BULK:
775312-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)