Merck
91420
Supelco
Chloroatranol
analytical standard
別名:
3-Chloro-2,6-dihydroxy-4-methylbenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7ClO3
CAS番号:
分子量:
186.59
Beilstein:
2092023
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(C1=C(O)C(Cl)=C(C)C=C1O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-4-2-6(11)5(3-10)8(12)7(4)9/h2-3,11-12H,1H3
InChI Key
IOTAGSGSURFFDS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Chloroatranol is a degradation product of chloroatranorin. It is identified as one of the main contact allergens in oakmoss absolute, a lichen extract widely utilized in the perfume industry.
アプリケーション
Chloroatranol may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in perfumes, and oakmoss absolute samples by various chromatography techniques.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
91420-BULK:
91420-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)