安全性情報
75264
Supelco
Oakmoss Extract 溶液
1 mg/mL in ethanol, analytical standard
別名:
Extract from Evernia prunastri
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
濃度
1 mg/mL in ethanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Oakmoss extract has been used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in fragrance mix using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
75264-BULK:
75264-VAR:
75264-1ML:4548173960418
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
GC-MS analysis of allergens in plant oils meant to cosmetics
Kaloustian J, et al.
Oleagineux, Corps gras, Lipides, 14(2), 110-115 (2007)