Merck
77236
Supelco
アトラノール
analytical standard
別名:
2,6-ジヒドロキシ-4-メチルベンズアルデヒド, 4-メチル-γ-レソルシルアルデヒド, p-オルセリンアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O3
CAS番号:
分子量:
152.15
Beilstein:
1941881
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤8.0% water (calculated from elemental analysis)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(O)c(C=O)c(O)c1
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-2-7(10)6(4-9)8(11)3-5/h2-4,10-11H,1H3
InChI Key
JASONGFGOLHLGB-UHFFFAOYSA-N
詳細
アトラノールは人工物質であり、モスアブソリュートの製造工程で作り出されるアトラノリンが分解することによって生成します
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
おすすめ製品
An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
77236-10MG:
77236-VAR:
77236-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Formulating, Packaging, and Marketing of Natural Cosmetic Products (2011)
Comparison of elicitation potential of chloroatranol and atranol?2 allergens in oak moss absolute.
Johansen DJ, et al.
Contact Dermatitis, 54(4), 192-195 (2006)
Pierre Le Pogam et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 31(23), 1993-2002 (2017-09-06)
Light-absorbing secondary metabolites from lichens were recently reported to exhibit promising Laser Desorption Ionization (LDI) properties, enabling their direct detection from crude lichen extracts. In addition, many of them display close structural homologies to commercial Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization (MALDI)