製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOC(=O)CCN(SN(C)C(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12)C(C)C
InChI
1S/C20H30N2O5S/c1-7-25-17(23)11-12-22(14(2)3)28-21(6)19(24)26-16-10-8-9-15-13-20(4,5)27-18(15)16/h8-10,14H,7,11-13H2,1-6H3
InChI Key
FYZBOYWSHKHDMT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- In bananas by application of a modified QuEChERS procedure followed by ultra high performance liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
- In honeybees, honey and bee pollen by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31544-100MG:4548173293288
31544-VAR:
31544-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)