Merck
87578
Supelco
テトラキス(デシル)アンモニウムブロミド
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (AT)
別名:
テトラデシルアンモニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)9]4N(Br)
CAS番号:
分子量:
659.01
Beilstein:
5842649
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
詳細
cationic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
powder
品質
LiChropur
分子量
659.01 g/mol
テクニック
ion pair chromatography: suitable
mp
87-90 °C
λ
10 % in methanol
UV吸収
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
適合性
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C40H84N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41(38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-40H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
AHNISXOXSNAHBZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ion-pairing reagents as mobile phase additives enable the separation of ionic and highly polar substances on reversed phase HPLC columns. The purity of mobile phase additives is a most important parameter to be considered for their successful application. Sigma-Aldrich has a broad-range of tailor-made reagents for anionic (quaternary ammonium and phosphonium salts) and cationic (alkanesulfonates) determinations. All mobile phase additives are subjected to rigorous testing with special emphasis on the needs of modern reversed phase HPLC:
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
87578-VAR-F:
87578-BULK-F:
87578-INTR-F:
87578-10G-F:
87578-50G-F:
87578-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)