Merck
87301
Sigma-Aldrich
テトラヘプチルアンモニウムブロミド
≥99.0% (AT)
別名:
THPAB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)6]4N(Br)
CAS番号:
分子量:
490.69
Beilstein:
3763391
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
形状
flakes
mp
87-89 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C28H60N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29(26-22-18-14-10-6-2,27-23-19-15-11-7-3)28-24-20-16-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
YQIVQBMEBZGFBY-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
臭化テトラヘプチルアンモニウムは、主に相間移動剤として用いられる第四級アンモニウム化合物(QAC)です。鈴木・宮浦カップリング反応の触媒として使用されます。
アプリケーション
臭化テトラヘプチルアンモニウムは以下に使用されています:
  • ヨードアニリンと硫黄を使用してベンゾチアゾールを合成するためのアルキル化試薬として。
  • ハロゲン化アリールのPd触媒鈴木およびStilleカップリング反応の溶媒として。
  • オキサゾリジノンを合成するためのプロパギルアミンのカルボキシレート環化の触媒として。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
87301-VAR:
87301-10G:
87301-INTR:
87301-BULK:
87301-250G:
87301-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Trace determination of methanol in water?ethanol solution by derivatization and high-performance liquid chromatography.
Chen S
Journal of Chromatography A, 799(1-2), 93-99 (1998)
Ludwig Hoellein et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 98, 434-445 (2014-07-13)
Regular quality control and post-marketing surveillance of pharmaceuticals has been a critical challenge for countries of the developing world ever since. Counterfeit and substandard medicines are widely distributed and the real extent of their prevalence still remains unknown. Compendial protocols