Merck
252816
Sigma-Aldrich
テトラヘキシルアンモニウムブロミド
99%
別名:
THABr
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)5]4N(Br)
CAS番号:
分子量:
434.58
Beilstein:
3637302
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
99-100 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;/h5-24H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
SYZCZDCAEVUSPM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
テトラヘキシルアンモニウムブロミドは以下の用途で使用できます:
  • n-ヘプタンからの脱硫および脱窒素に使用できる深共晶溶媒の調製における水素結合受容体として
  • 重金属イオン予備濃縮のための水二相系の生成
  • 光学的・化学的ガスセンサーの製造のための相間移動塩として。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
252816-25G:
252816-5G:
252816-BULK:
252816-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Inkjet printed LED based pH chemical sensor for gas sensing
O?Toole M, et al.
Analytica Chimica Acta, 652(1-2), 308-314 (2009)
Multielement Determination of Trace Heavy Metals in Water by Microwave-Induced Plasma Atomic Emission Spectrometry after Extraction in Unconventional Single-Salt Aqueous Biphasic System
Smirnova SV, et al.
Analytical Chemistry, 90(10), 6323-6331 (2018)
Extraction of benzothiazole and thiophene from their mixtures with n-heptane using tetrahexylammonium bromide-based deep eutectic solvents as extractive denitrogenation and desulfurization agents
Alli RD and Kroon MC
Fluid Phase Equilibria, 477, 1-11 (2018)
Masamichi Yamanaka et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(9), 2939-2943 (2004-03-05)
Resorcinarene 1b forms a hexameric assembly in water-saturated CDCl(3) that encapsulates one tetraalkylammonium salt (2(+)Br(-)). The remaining space is occupied by coencapsulated solvent molecules. A maximum of three and minimum of one CHCl(3) molecule were found inside of capsules with
Zeynep S Teksin et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 116(1), 50-57 (2006-10-20)
Parallel Artificial Membrane Permeability Assay (PAMPA) is a method to screen drug candidates for membrane permeability. The objective was to characterize the transport of a model weak base, metoprolol, across a three lipid-component PAMPA system (denoted A-PAMPA, for anionic-PAMPA) and