Merck
84679
Supelco
ナフタレン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8
CAS番号:
分子量:
128.17
Beilstein:
1421310
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
20121904
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
4.4 (vs air)
蒸気圧
0.03 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.7% (GC)
自己発火温度
978 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
5.9 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
218 °C (lit.)
mp
79.5-81.0 °C
80-82 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
InChI Key
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナフタレンは、化学産業やプラスチック産業における中間体として広く使用されています。石油、石炭、防虫剤、タバコの煙、バイオマス燃焼、不完全燃焼などによくみられます。
アプリケーション
ナフタレンは、NaDosパーソナルエクスポージャーモニター(PEM)デバイスを使用する、産業環境でナフタレン蒸気やその他のHOVに対して高い特異性を持つリアルタイム定量の校正標準として使用されます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
173.3 °F - closed cup
引火点(℃)
78.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
84679-250MG:4548173913155
84679-1G:4548173913148
84679-BULK:
84679-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Naphthalene DNA adduct formation and tolerance in the lung
Buchholz AB, et al.
Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. Sect. B, 438, 119-123 (2019)
Determination of naphthalene metabolites in human urine by liquid chromatography?mass spectrometry with electrospray ionization
Andreoli R, et al.
Journal of Chromatography A, 847(1-2), 9-17 (1999)
Qiaozhen Liu et al.
Nature genetics, 51(4), 728-738 (2019-02-20)
Characterizing the stem cells responsible for lung repair and regeneration is important for the treatment of pulmonary diseases. Recently, a unique cell population located at the bronchioalveolar-duct junctions has been proposed to comprise endogenous stem cells for lung regeneration. However
P Rajamalli et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(5), 1609-1617 (2013-01-10)
Novel poly(aryl ether) dendron-based low-molecular-weight organogelaters (LMWG) containing naphthalene units at the core have been synthesized, and the self-assembly of the system has been examined in a variety of solvents and solvent mixtures. The compounds readily form gels with attractive
Jing-Ru Liou et al.
Phytochemistry, 88, 67-73 (2013-01-29)
Lawsonia inermis (Lythraceae) known as henna is one of the most popular and ancient plants used in cosmetics and hair dying. It is cultivated for its leaves but other parts such as seeds, flowers, stem bark and roots are also
プロトコル
US EPA Method 8270 (PAH only): GC Analysis of PAHs on SLB®-5ms
US EPA Method 610 describes the analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons (commonly referred to as PAHs or PNAs) by both HPLC and GC.
HPLC Analysis of PAHs on SUPELCOSIL™ LC-PAH
すべて表示