Merck
40053
Supelco
ナフタレン 溶液
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
7822574
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
グレード
certified reference material
TraceCERT®
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
5000 μg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
InChI Key
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sigma-Aldrichは、FlukaおよびSupelcoブランドの未希釈溶液および単成分溶液の豊富な製品群を提供します。これらの製品は、環境、食品、飲料、法医学、石油化学および医薬品の分析など、さまざまな用途に使用できます。ナフタレン溶液は、メタノールに多環式芳香族炭化水素を溶解することで調製できます。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについては、テクニカルサービスにご連絡ください。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に従って製造、認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40053:4.548173143736E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Quantitative SERS sensors for environmental analysis of naphthalene
Peron.O, et al.
Analyst, 135, 1018-1022 (2011)
Arpita Panja et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(3), 893-896 (2012-12-26)
Aryl-naphthalene diacetates prepared from bispropargyl sulfones, ethers and amines via Garratt-Braverman Cyclization have been selectively hydrolysed by AK lipase to the monoacetates 12a-c in high yields. The regioisomeric mono acetates 13a-c have been prepared by acetylation of the corresponding diols
John B Morris
Toxicology, 309, 66-72 (2013-04-27)
Naphthalene vapor is a nasal cytotoxicant in the rat and mouse but is a nasal carcinogen in only the rat. Inhalation dosimetry is a critical aspect of the inhalation toxicology of inspired vapors and may contribute to the species differences
Isabel Brunet-Galmés et al.
Journal of bacteriology, 194(23), 6642-6643 (2012-11-13)
Pseudomonas stutzeri AN10 (CCUG 29243) can be considered a model strain for aerobic naphthalene degradation. We report the complete genome sequence of this bacterium. Its 4.71-Mb chromosome provides insights into other biodegradative capabilities of strain AN10 (i.e., benzoate catabolism) and
Kaori Yamaguchi et al.
Journal of chromatography. A, 1288, 149-154 (2013-03-26)
Hydro gel formed by 5'-guanosine monophosphate (GMP) in the presence of a potassium ion is expected to exhibit interesting selectivity in capillary electrophoretic separations. Here, we estimated the conditional association constants between the hydro gel (G-gel) and aromatic compounds by
プロトコル
US EPA Method 610 describes the analysis of polynuclear aromatic hydrocarbons (commonly referred to as PAHs or PNAs) by both HPLC and GC.
HPLC Analysis of PAHs on SUPELCOSIL™ LC-PAH
GC Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Salmon on SPB®-608 (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 µm) after QuEChERS Cleanup using Supel™ QuE Z-Sep, Fast GC Analysis
すべて表示