安全性情報
48417
Supelco
アセナフテン-d10 溶液
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D10
CAS番号:
分子量:
164.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
グレード
certified reference material
TraceCERT®
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL in dichloromethane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C1(C(c2c3c(c(c(c2[2H])[2H])[2H])c(c(c(c31)[2H])[2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D2,8D2
InChI Key
CWRYPZZKDGJXCA-WHUVPORUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アセナフテン-d10は、人為起源である有機汚染物質が遍在するクラスに属する重水素化多環芳香族炭化水素(PAH)です。
アプリケーション
アセナフテン-d10は、QuEChERS試料調製とガスクロマトグラフィー質量分析法を使用し、キャベツと大根の農薬を測定するときの内部標準の1つとして使用できます。
適切な装置技術に関するさらなる情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについては、テクニカルサービスにご連絡ください。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に従って製造、認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48417:4548173223902
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in urban surface dust of Guangzhou, China: status, sources and human health risk assessment.
Wang W, et al.
The Science of the Total Environment, 409(21), 4519-4527 (2011)
A multiresidue method for the determination of 107 pesticides in cabbage and radish using QuEChERS sample preparation method and gas chromatography mass spectrometry.
Nguyen T D, et al.
Food Chemistry, 110(1), 207-213 (2008)
プロトコル
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)