Merck
47526-U
Supelco
2,4,6-トリクロロアニソール 溶液
certified reference material, 100 μg/mL in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1c(c(cc(c1)Cl)Cl)OC
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3
InChI Key
WCVOGSZTONGSQY-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,4,6-トリクロロアニソールはクロロアニソールクラスに属し、ビン詰めワインのコルク汚染で見られるカビ様の匂いの原因となるオドラントです。コルク輸送に用いた段ボールからの汚染、コルク漂白剤としての次亜塩素酸塩の使用、木材防腐剤、殺生物剤、殺真菌薬、ペンタクロロフェノール、2,3,4,6-テトラクロロフェノール、2,4,6-トリクロロフェノールなどを含む除草剤の使用により生じます。
アプリケーション
2,4,6-トリクロロアニソール溶液は、飲料水サンプル中の微量の匂い化合物をガスクロマトグラフィー/質量分析(GC/MS)を用いて解析する際に、飲料水匂い標準物質として使用されています。また、赤ワイン中の分析物をガスクロマトグラフィー/電子捕獲型検出(GC-ECD)を用いて定量する際に、認証標準物質として使用されています。
適切な装置技術に関する更なる情報については、本製品の分析試験証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
その他情報
この認証標準物質(CRM)はISO 17034およびISO/IEC 17025 に従って作成され、認証されます。本CRMの使用に関するすべての情報は、分析試験証明書に記載されています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47526-U:4548173157078
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)