グレード
for microscopy
フォーム
solution
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
microbe id | staining: suitable
適合性
suitable for microscopy
Corynebacterium spp.
bacteria
mycobacteria
spore forming microorganisms
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
SMILES記法
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
構成
メチレンブル- 0.3 g
エタノ-ル 30 mL
水 100 mL
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
113.0 °F
引火点(℃)
45 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
77515-100ML-F:
77515-VAR-F:
77515-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック