Merck
76561
Supelco
4-ヒドロキシアンチピリン
analytical standard
別名:
4-ヒドロキシ-2,3-ジメチル-1-フェニル-3-ピラゾリン-5-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12N2O2
CAS番号:
分子量:
204.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤10% water
mp
184-186 °C (lit.)
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(O)=C1C
InChI
1S/C11H12N2O2/c1-8-10(14)11(15)13(12(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,14H,1-2H3
InChI Key
SKVPTPMWXJSBTF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
76561-BULK:
76561-100MG:
76561-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)