Merck
74346
Supelco
フェニルピルビン酸
analytical standard
別名:
2-オキソ-3-フェニルプロパン酸, 2-オキソ-3-フェニルプロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2COCOOH
CAS番号:
分子量:
164.16
Beilstein:
2207312
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (T)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
150-154 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,11,12)
InChI Key
BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
74346-100MG:
74346-VAR:
74346-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)