Merck
71853-M
Sigma-Aldrich
過塩素酸ナトリウム 一水和物
puriss. p.a., ACS reagent, ≥98.0% (T)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaClO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
140.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
crystalline
不純物
≤0.0005% total nitrogen (N)
pH
6.0-8.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤3 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
O.[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sodium perchlorate monohydrate (NaClO4· H2O) is a hydrated sodium salt. Its crystal structure has been investigated by three-dimensional single crystal x-ray diffraction studies. Its crystals belong to the monoclinic crystal system having space group C2/c.
アプリケーション
Sodium perchlorate monohydrate (NaClO4· H2O) may be used in the preparation of 0.01M NaClO4 solution. This solution was employed in oxalate adsorption isotherm experiments.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71853-BULK-M:
71853-250G-M:
71853-1KG-M:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)