Merck
68217
Supelco
2-オキソ酪酸
analytical standard
別名:
α-ケト酪酸, 2-オキソブタン酸, プロピオニルギ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2COCOOH
CAS番号:
分子量:
102.09
Beilstein:
1700514
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
96.5-103.5% (T)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
30-33 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(C(O)=O)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
InChI Key
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Oxobutyric acid, an α-keto acid, is an important intermediate in the isoleucine fermentation metabolic pathway. It is regarded as a key raw material for chiral 2-aminobutyric and 2-hydroxybutyric acids and paulomycin production.
アプリケーション
2-Oxobutyric acid (α-ketobutyric acid) may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in K562 cells by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection and in drinking water at low microgram per liter concentrations by ion chromatography technique.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
68217-BULK:
68217-100MG:
68217-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Analysis of intracellular $\alpha$-keto acids by HPLC with fluorescence detection
Fujiwara T, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 12(20), 2555-2559 (2020)
Microbial production of 2-oxobutyric acid from crotonic acid
Furuyoshi S, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 55(1), 123-128 (1991)
Determination of short-chain aliphathic, oxo-and hydroxy-acids in drinking water at low microgram per liter concentrations
Peldszus S, et al.
Journal of Chromatography A, 723(1), 27-34 (1996)