安全性情報
68172
Supelco
Hydrocarbon Index-Kit acc. to DIN EN ISO 9377-2/H53
別名:
DIN EN ISO 9377-2, Kit, H53-Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41113319
NACRES:
NA.21
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
品質水準
アプリケーション
environmental
アプリケーション
application test according EN ISO 9377- 2/H53 : in accordance
The kit allows users to extract and analyze 20 water samples (2 series of 10 water samples) in duplicate. Recovery and Blank analysis should be run in duplicate after each series.
The following solutions should be diluted as follows prior to use:
49574 - 1:10with n-heptane
51706 - 1:10with acetone (exact concentration should be a thousand times the desired application range)
The water sample is extracted with an extracting agent. Polar substances are removed by clean up on Florisil®. The purified aliquot is analyzed by capillary chromatography using a non-polar column and a flame ionization detector. The total peak area between n-decane and n-tetracontane is measured. The concentration of mineral oil is quantified against and external standard consisting of two specified mineral oils, and the hydrocarbon oil index is calculated.
法的情報
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 52582-USupelclean Florisil®/Na2SO4 SPE Tube, glass hardware, PTFE frit, bed A 2 g (Florisil®), bed B 2 g (Na2SO4), volume 6 mL, pk of 48 pk 48SDS
  • 18602Mineral oil standard mixture Type A and B for EN ISO 9377-2, analytical standard, ~10 mg/mL in heptane (exact content on the reference material certificate) 10 mLSDS
  • 51706QC-Standard Solution for EN ISO 9377-2, analytical standard 1 mLSDS
  • 49574Extraction Medium Stock Solution, acc. to DIN EN ISO 9377-2 3 x 100 mLSDS
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
-0.4 °F
引火点(℃)
-18 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
The special mineral oil standard mixture type A and B, which is used as a stock solution for calibration, is produced gravimetrically from the certified reference material BAM-K010 supplied by the Federal Institute for Materials Research and Testing BAM.