Merck
65875
Sigma-Aldrich
3-メチル-2-ベンゾチアゾリノンヒドラゾン 塩酸塩 一水和物
≥99.0% (HPLC)
別名:
2-ヒドラゾノ-3-メチルベンゾチアゾリン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9N3S · HCl · H2O
CAS番号:
分子量:
233.72
Beilstein:
4722243
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
solid
mp
270-274 °C (dec.)
官能基
thioether
SMILES記法
O.Cl.CN1\C(Sc2ccccc12)=N\N
InChI
1S/C8H9N3S.ClH.H2O/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;;/h2-5H,9H2,1H3;1H;1H2/b10-8-;;
InChI Key
IYXXQOGEFHAQGU-GPWRMYTLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
遊離HClを含むことがあります。
アプリケーション
3-メチル-2-ベンゾチアゾリノンヒドラジン(MBTH)は、環境サンプル中の微量のセレン、テルルおよびシアン化物の分光測定の試薬として使用できます。
その他情報
脂肪族アルデヒドの分光光度測定に用いられる試薬です。グリコサミノグリカン中のヘキソサミンの測定に用いられる試薬です。新しいペルオキシダ-ゼ呈色反応に組み込まれます。環境試料中の微量のセレン(IV)の分光光度測定に用いられる試薬です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
65875-VAR:
65875-10G:
65875-BULK:
65875-50G:
65875-2.5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
D J Capaldi et al.
Analytical biochemistry, 129(2), 329-336 (1983-03-01)
Hydrogen peroxide in the presence of horseradish peroxidase effects the oxidative coupling of 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone with its formaldehyde azine to form a tetraazapentamethine dye. The blue chromophore, when formed at pH 3.5 and quenched with acetone or 1 N hydrochloric
Rapid Determination of Tellurium in Organic Compounds by Microwave Plasma-Atomic Emission Spectrometry
Lastovka AV, et al.
Orient. J. Chem., 33(6), 2796-2802 (2017)
Determination of cyanide by an indirect spectrophotometric method using formaldehyde and 3-methyl-2-benzothiazolinone hydrazone
Geetha K and Balasubramanian N
Analytical Letters, 34(14), 2507-2519 (2001)
Quantitation of glycosaminoglycan hexosamine using 3-methyl-2-benzothiazolone hydrazone hydrochloride.
R L Smith et al.
Analytical biochemistry, 98(2), 478-480 (1979-10-01)
J. Bartos et al.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 51, 1803-1803 (1979)