Merck
64258
Sigma-Aldrich
ジメチルメチルホスホナート
purum, ≥97.0% (GC)
別名:
Fyrol DMMP, NSC 62240, Reoflam DMMP, ジメトキシメチル ホスフィン オキシド, メタンホスホン酸 ジメチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3P(O)(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
124.08
Beilstein:
878263
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
品質水準
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (GC)
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
n20/D 1.413
bp
181 °C (lit.)
密度
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COP(C)(=O)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-3H3
InChI Key
VONWDASPFIQPDY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
有機リン化合物検出用のSXFA被覆SAW化学センサーの試験に用います
PSS膜および機能化ソーベント膜の保護性能試験用の化学物質模倣剤として用います
光触媒酸化に用いる反応剤
以下の合成に用いる添加剤です。
  • リン含有量が多い難燃性不飽和ポリエステル樹脂
  • UV硬化性エポキシアクリラート/マイクロカプセル化相変化物質
Dimethyl methylphosphonate (DMPP) is generally used as a model compound for catalytic degradation studies due to its structural similarity to the organophosphorus compounds used in chemical warfare agents, pesticides and herbicides.
その他情報
簡便なWittig-Horner試薬です
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
64258-1L-F:4548173225036
64258-VAR-F:
64258-250ML-F:4548173225029
64258-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Study of the catalytic destruction of dimethyl methylphosphonate (DMMP): oxidation over molybdenum (110)
Smentkowski VS, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 92(22), 6351-6357 (1988)
Adsorption and decomposition of dimethyl methylphosphonate on TiO2
Rusu CN and Yates JT
The Journal of Physical Chemistry B, 104(51), 12292-12298 (2000)
M. Mikolajczyk et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43, 473-473 (1978)
Enhanced photocatalytic degradation of dimethyl methylphosphonate in the presence of low-frequency ultrasound
Chen Y-C, et al.
Photochemical & Photobiological Sciences : Official Journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 2(6), 694-698 (2003)
Jun Seop Lee et al.
ACS nano, 5(10), 7992-8001 (2011-09-13)
Ultrafine metal-oxide-decorated hybrid carbon nanofibers (CNFs) were fabricated by a single-nozzle co-electrospinning process using a phase-separated mixed polymer composite solution and heat treatment. To decorate metal oxides on the CNF surface, core (PAN) and shell (PVP) structured nanofibers (NFs) were