Merck
61328
Sigma-Aldrich
ラクトペルオキシダーゼ from bovine milk
lyophilized, powder, ≥150 U/mg
別名:
ドナー:過酸化水素オキシドレダクターゼ, ペルオキシダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
品質
lyophilized
比活性
≥150 U/mg
分子量
Mr ~77500
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI Key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
cow ... LPO(280844)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
ラクトペルオキシダ-ゼは過酸化水素によるヨウ化物からヨウ素への酸化反応を触媒します。この活性は、タンパク質およびDNAを放射ヨウ素標識する際に、穏やかで特異的なクロラミンTの代替法として使用できます。
単位の定義
1 Uは、pH 6.0、25°C、1分間で、1 μmolのABTS(製品番号11557)を酸化する酵素量です。
その他情報
Lactoperoxidase system of bovine milk, review; Structural and functional properties of; Products of lactoperoxidase-catalyzed oxidation of thiocyanate and halides
Sales restrictions may apply
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
61328-VAR-F:
61328-1MG-F:
61328-10MG-F:
61328-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
B. Reiter
Immunology Series, 27, 123-123 (1985)
E.L. Thomas
Immunology Series, 27, 31-31 (1985)
P.I Ohlsson et al.
Protides Biol. Fluid Proc. Colloq., 32, 125-125 (1984)
Mohanned Naif Alhussien et al.
Scientific reports, 10(1), 11161-11161 (2020-07-09)
Detection of subclinical mastitis (SCM) in its initial stage can save great economic losses, improve milk quality and animal welfare. We have developed a semiquantitative lateral flow assay for the detection of SCM in dairy cows targeting myeloperoxidase (MPO) enzyme
Wen Liu et al.
Biochemical pharmacology, 85(10), 1504-1512 (2013-03-20)
NLRP3 inflammasome has been reported to be associated with various kinds of immunological diseases including colitis. However, there are few drug candidates targeting inflammasomes for the treatment of colitis. In the present study, we aimed at examining the effect of