由来生物
bovine milk
品質水準
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
total nitrogen (N), ≥12%
強熱残分
≤6%
損失
≤6% loss on drying
pH
6.8-8.0 (25 °C, 2% in H2O)
溶解性
H2O: 2%, clear (light yellow to yellow and light brown-yellow to brown-yellow and light brown to brown)
アプリケーション
food and beverages
microbiology
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ラクトアルブミンには、高レベルの必須アミノ酸が含まれています。 溶解性の高いアミノ酸・ペプチド源が必要な場合にお勧めです。 特に発酵、実験用培地、組織培養に有用です。
その他情報
Sales restrictions may apply
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
61302-500G-F:
61302-10G-F-KC:
61302-100G-F:
61302-BULK-F:
61302-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Experimental & applied acarology, 49(3), 209-219 (2009-03-03)
Primary cell cultures (n = 16) were initiated from tissues of embryonic and neonatal larval Ornithodoros moubata following methods developed for hard ticks. After maintenance for 20-25 months in vitro, cell multiplication commenced in surviving cultures, leading to the establishment
Fertility and sterility, 91(4 Suppl), 1351-1354 (2008-06-17)
We investigated the effect of relaxin on extracellular matrix remodeling in cultured myometrial compared with leiomyoma smooth muscle cells. Relaxin increases elastase activity and protease inhibitor expressions in myometrial smooth muscle cells, but no effect was observed in leiomyoma cells.