Merck
60038BC
Millipore
VIP® Gold Salmonella Kit
suitable for immunological and lateral flow essay testing in Environmental, and Food and Beverages applications
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116129
NACRES:
NA.85
product name
VIP® Gold Salmonella, BioControl, Lateral flow test for detection of Salmonella in food and environmental samples
認証
AOAC® (OMA)
AOAC® (PTM)
製品種目
VIP®
形状
liquid
シェルフライフ
3‑9 mo.
包装
pkg of 40
メーカー/製品名
BioControl Systems 60038-40
VIP®
保管条件
dry at room temperature
テクニック
lateral flow assay: suitable
microbe id | immunological: suitable
入力
food(s)
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
保管温度
room temp
適合性
Salmonella spp.
詳細
VIP Gold for Salmonella is a single-step visual immunoassay for the detection of motile and non-motile Salmonella species in select food and environmental samples. Each device contains a proprietary reagent system, which forms a visually apparent antigen-antibodychromogen complex if Salmonella is present. The test is intended for use by laboratory personnel with appropriate microbiology training.
アプリケーション
  • AOAC Official Method of Analysis 999.09
  • AOAC Performance Tested Method 031801
特徴および利点
  • Fast Results: Next day results for processed foods; raw and highly contaminated foods require an additional overnight incubation.
  • Improved Lab Efficiency: VIP Gold offers an innovative multi-test format with break-away devices designed for maximum flexibility to accommodate a wide range of testing volumes.
  • Advanced Technology: The cutting edge particle technology allows for faster sample flow, producing a clean background, clear lines and easy to read positive/negative results without the need for a reader.
構成
  • One foil pouch of 40 tests
  • Extraction reagents
適合性
BioControl VIP Gold
試験法
Visual Immunoprecipitate
法的情報
AOAC is a registered trademark of AOAC International
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Adhesive Coated Clear Polyester Backing 0.005”
  • Absorbent Blotter Sheet
  • VIP® Prefilter Sample Pad, Cut
  • VIP® Salmonella Gold Colloid Label Pad
  • VIP® Salmonella Gold Reaction Membrane
  • Desiccant, 14g
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
必要ですが提供されていません
関連製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)