Merck
53477
Millipore
CFC Selective Supplement
ready-to-use, for Pseudomonas spp., suitable for microbiology
別名:
Pseudomonas Selective Supplement, Cetrimide Fucidin Cephaloridine Selective Supplement
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
認証
according to ISO 13720:2010
品質水準
無菌性
sterile
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
特徴
ready-to-use
包装
pkg of 5 ampules
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Pseudomonas spp.
詳細
The CFC Selective Supplement is a microbiological medium supplement designed for the selective isolation of Pseudomonas species. The supplement facilitates the growth of desired Pseudomonas species while inhibiting others. Each vial of supplement is sufficient for preparing 500 mL of medium.
アプリケーション
CFC Selective Supplement is used for the selective isolation of Pseudomonas species in a variety of testing environments, including clinical, environmental, food and beverage, and pharmaceutical testing.
構成
per vial sufficient for 500 mL medium
Cetrimide 5mg, Fucidin 5mg, Cephaloridine 25mg
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Gastrointestinal tract
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
53477-BULK:
53477-1VL-BULK:
53477-BULK-F:
53477-VAR-F:
53477-1AMP-F:
53477-5AMP-F:
53477-5AMP-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5