組成
agar, 15.0 g/L
beef extract, 2.0 g
briliant green, 0.0125 g/L
crystal violet, 0.010 g/L
ferric ammonium citrate, 1.0 g/L
L-lysine hydrochloride, 5.0 g/L
mannitol, 3.0 g/L
peptic digest of animal tissue, 10.0 g/L
sodium chloride, 4.0 g/L
sodium thiosulfate, 4.0 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
6.8±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
food and beverages
veterinary
microbiology
適合性
nonselective and differential for Salmonella spp.
アプリケーション
調製ノート
脚注
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
53189-BULK:
53189-VAR:
53189-500G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)