蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
473 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
Water, ≤0.1% (coulometer)
expl. lim.
10.6 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
n20/D 1.420
bp
169-172.5 °C (lit.)
mp
−75 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
67 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
53071-1ML-F:4548173306483
53071-5ML-F:4548173306490
53071-VAR-F:
53071-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック