Merck
719676
Sigma-Aldrich
2-ブトキシエタノール-13C6
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
エチレングリコールブチルエーテル-13C6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3(13CH2)3O13CH213CH2OH
CAS番号:
分子量:
124.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
liquid
bp
169-172.5 °C (lit.)
密度
0.947 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2]O[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
POAOYUHQDCAZBD-IDEBNGHGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
719676-BULK:
719676-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)