安全性情報
51094
Supelco
クロルヘキシジン 二酢酸塩
Good Laboratory Practice Standard, According to 40 CFR Part 160
別名:
Chlorhexidine diacetate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30Cl2N10 · 2C2H4O2
CAS番号:
分子量:
625.55
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
APIファミリー
chlorhexidine
包装
pkg of 500 mg
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2C2H4O2/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*1-2(3)4/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*1H3,(H,3,4)
InChI Key
WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Liver,Teeth
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
51094-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)