Merck
50899
Supelco
2-オキソアジピン酸
analytical standard
別名:
α-ケトアジピン酸, 2-オキソアジピン酸, 2-オキソヘキサン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O5
CAS番号:
分子量:
160.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O5/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI Key
FGSBNBBHOZHUBO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
TCA回路とリジン生合成の間の重要な代謝物です。ミトコンドリア代謝物トランスポーターの研究の対象として興味深い物質です。
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
50899-50MG:
50899-10MG:
50899-VAR:
50899-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)