アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CCOC(C)OCC(C)C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C22H31N3O2/c1-5-25(15-16-26-19(4)27-17-18(2)3)22-13-11-21(12-14-22)24-23-20-9-7-6-8-10-20/h6-14,18-19H,5,15-17H2,1-4H3
InChI Key
BATVZJPOLFSGTD-UHFFFAOYSA-N
包装
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
49639-50MG:
49639-VAR:
49639-BULK:
49639-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック