安全性情報
47742
Supelco
Folin-Denis試薬
for the determination of phenols
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
NACRES:
NA.21
品質
for the determination of phenols
特定アナライト
phenol
テクニック
photometry: suitable
屈折率
n20/D 1.352
アプリケーション
food and beverages
general analytical
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フォリン-デニス試薬は、タングステン酸ナトリウムと(ホスホ)モリブデン酸をリン酸中で混合することで調製できます。′この試薬は一般に尿中のフェノール類の測定に使用されます。
フォリン-デニス試薬は、ピーナッツの殻に存在する全フェノール化合物の分光光度的測定に使用されています。
アプリケーション
フォリン-デニス試薬は、Silybum marianumの果実中の総フェノール類を分光光度法で測定するときに使用されています。′
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47742-BULK-F:
47742-VAR-F:
47742-100ML-F:4548174005828
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Scavenging effect of methanolic extracts of peanut hulls on free-radical and active-oxygen species
Yen, Gow Chin, and Pin Der Duh.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42 (3), 629-632 (1994)
Federica Giusti et al.
International journal of food sciences and nutrition, 69(5), 557-565 (2017-11-10)
Consumption of legumes has become popular among health-conscious consumers due to the high levels of nutrients such as proteins, dietary fibres, minerals, vitamins and micronutrients like polyphenols. Ten legumes cultivars organically and conventionally grown were compared regarding their chemical profiles
Phenolic Compound Biochemistry
Wilfred Vermerris, Ralph Nicholson
Springer Science & Business Media, 152-152 (2007)
Claudia Giuliani et al.
Fitoterapia, 130, 210-218 (2018-09-15)
Silybum marianum (L.) Gaertn (Asteraceae) is a valuable medicinal plant utilized for silymarin production. However, only fragmentary and contradictory information about silymarin localization within S. marianum fruit are available. In this work, a twofold research approach was adopted in order