Merck
L3540
Supelco
Lowry試薬
別名:
Copper(II) tartrate Mix
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
詳細
ローリー法は、その感度、簡便性および精度のため、何十年もの間、可溶性タンパク質の定量に最適な手法でした。マイクロローリー法のPeterson(ピーターソン)修正は、単純、迅速、客観的で、より一般的に適用可能です。′この手法では、ドデシル硫酸ナトリウム(SDS)とLowry(ローリー)試薬を混合することにより、比較的不溶性なリポタンパク質を溶解できるようにします。
アプリケーション
Lowry(ローリー)試薬は、細胞外高分子物質(EPS)中のタンパク質含有量の定量に使用されています。また、キイロショウジョウバエ(Drosophila melanogaster)の総タンパク質とミトコンドリアタンパク質の定量にも使用されています。
タンパク質測定用。SDSを使用して、比較的不溶性のリポポロテインの溶解を促進します。
その他情報
乾燥粉末混合物(Lowry試薬, ドデシル硫酸ナトリウムを含有)。
再構成
脱イオン水で復元し40 mLにしてください。
関連製品
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L3540PROC:
L3540-VAR:
L3540-BULK:
L3540-1VL-KC:
L3540-25VL:
L3540-1VL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A simplification of the protein assay method of Lowry et al. which is more generally applicable
Peterson GL
Analytical Biochemistry, 83(2), 346-356 (1977)
Environmental and genetic perturbations reveal different networks of metabolic regulation
Greenberg A, et al.
Molecular Systems Biology, 7(1), 563-563 (2011)
Raffinose, a plant galactoside, inhibits Pseudomonas aeruginosa biofilm formation via binding to LecA and decreasing cellular cyclic diguanylate levels
Kim HS, et al.
Scientific reports, 6(1), 25318-25318 (2016)
Ginger extract inhibits biofilm formation by Pseudomonas aeruginosa PA14
Kim HS and Park HD
PLoS ONE, 8(9), e76106-e76106 (2013)
So-Young Ham et al.
Chemosphere, 268, 128802-128802 (2020-11-10)
Biofouling is a major operational problem in the reverse osmosis (RO) process, affecting the membrane performance. Although sodium hypochlorite (NaOCl) is used to chemically clean the biofouled membranes, high concentrations of NaOCl cause morphological and chemical damage to the RO
プロトコル
To standardize a procedure for the determination of protein by modified Lowry.
関連コンテンツ
さまざまなサンプルのタンパク質濃度を正確に測定するためのタンパク質定量法、試薬、イムノアッセイ技術
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.