Merck
1.10306
Supelco
Protein Kit
(Bradford Method) reagent solution for approx. 200 determinations
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
品質水準
アナライトの化学物質クラス
proteins
テクニック
photometry: suitable
pH
0.8 (20 °C in H2O)
保管温度
no temp limit
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(℃)
50 °C