Merck
437638
Sigma-Aldrich
テトラヒドロフラン
≥99.0%, ACS reagent, contains 250 ppm BHT as inhibitor, suitable for HPLC
別名:
THF, オキソラン, テトラメチレンオキシド, ブチレンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
bp:
65-67 °C (lit.)
製品名
テトラヒドロフラン, contains 250 ppm BHT as inhibitor, ACS reagent, ≥99.0%
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
610 °F
含みます
250 ppm BHT as inhibitor
expl. lim.
1.8-11.8 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.015% peroxide (as H2O2)
≤0.05% water
蒸発残留物質
≤0.03%
APHA: ≤20
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Tetrahydrofuran may be used used as a solvent in the following processes:
  • Formation of diacetylinic polymers.
  • RAFT polymerization of p-acetoxystyrene.
  • Synthesis of di-tert-butyl-Phosphinoferrocene.
  • Synthesis of n-TiO2-based amphiphilic polymer brushes.
It may be used in the following processes:
  • As mobile phase solvent in high-performance liquid chromatography.
  • As a solvent in the preparation of spin-coated poly(bisphenol A decane ether).
  • Formation of butyrolactone (BTL) by green oxidation method.
  • As a solvent for lignin depolymerization to isolate phenolic monomer.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
437638-4X4L:4548173150260
437638-4L:
437638-VAR:
437638-16L:
437638-1L:
437638-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Solène I Cauët et al.
Journal of polymer science. Part A, Polymer chemistry, 48(12), 2517-2524 (2010-07-27)
The kinetics of the RAFT polymerization of p-acetoxystyrene using a trithiocarbonate chain transfer agent, S-1-dodecyl-S'-(α,α'-dimethyl-α″-acetic acid)trithiocarbonate, DDMAT, was investigated. Parameters including temperature, percentage initiator, concentration, monomer-to-chain transfer agent ratio and solvent were varied and their impact on the rate of
1,3 Dioxolane versus tetrahydrofuran as promoters for CO2-hydrate formation: Thermodynamics properties, and kinetics in presence of sodium dodecyl sulfate.
Torre JP, et al.
Chemical Engineering Science, 126, 688-697 (2015)
Oxidation of tetrahydrofuran to butyrolactone catalyzed by iron-containing clay.
Ausavasukhi A and Sooknoi T.
Green Chemistry, 17(1), 435-441 (2015)
An efficient and economical process for lignin depolymerization in biomass-derived solvent tetrahydrofuran.
Long J, et al.
Bioresource Technology, 154, 10-17 (2014)
Novel Diacetylinic Aryloxysilane Polymers: A New Thermally Cross-Linkable High Temperature Polymer System.
Drake K, et al.
Macromolecules, 46(11), 4370-4377 (2013)