安全性情報
415530PLATER
Blue dye for platers
for use with easySpiral (platers), pkg of 125 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122409
NACRES:
NB.24
包装
pkg of 125 mL
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
適合性
for use with easySpiral (platers)
詳細
Color dye for Spiral tests (125 mL) for easySpiral® plater
アプリケーション
Culture media plating
法的情報
easySpiral is a registered trademark of InterLab
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
415530PLATER:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)