Merck
39269
SAFC
リノール酸
医薬品製造
別名:
cis-9,cis-12-オクタデカジエン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
CAS番号:
分子量:
280.45
Beilstein:
1727101
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
アッセイ
≥98.0% (GC)
品質水準
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
heavy metals, tested
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI Key
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
生物化学的/生理学的作用
リノール酸は、アヒルの初代幹細胞において、細胞増殖や、PPARαおよびそのターゲット遺伝子であるアシル-CoAオキシダーゼなどの遺伝子発現を増加します
アナリシスノート
microbiol contamination ≤ 1000 CFU/g
residual solvents (GLC-HS) conforms ICHQ3
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
39269-1KG:
39269-100G:
39269-BULK:
39269-VAR:
39269-RSAMPLE:
39269-INTR:
39269-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)