Merck
W338020
Sigma-Aldrich
リノール酸
≥95%, FG
別名:
cis-9,cis-12-オクタデカジエン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
CAS番号:
分子量:
280.45
Beilstein:
1727101
EC Number:
欧州評議会番号:
694
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 184.1065
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
229-230 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−5 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
faint; fatty
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
InChI Key
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
リノール酸は、アヒルの初代幹細胞において、細胞増殖や、PPARαおよびそのターゲット遺伝子であるアシル-CoAオキシダーゼなどの遺伝子発現を増加します
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W338020-SAMPLE:
W338020-BULK:
W338020-VAR:
W338020-1KG:4548173961378
W338020-100G:4548173961361
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)