Merck
38788
Supelco
Copper(II) Ionophore V
Selectophore, function tested
別名:
2-(1,4,8,11-Tetrathiacyclotetradec-6-yloxy)hexanoic acid, 2-(3,6,10,13-Tetrathiacyclotetradec-1-oxy)hexanoic acid, TTCTOHA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H30O3S4
CAS番号:
分子量:
398.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
製品種目
Selectophore
品質水準
品質
function tested
SMILES記法
CCCCC(OC1CSCCSCCCSCCSC1)C(O)=O
InChI
1S/C16H30O3S4/c1-2-3-5-15(16(17)18)19-14-12-22-10-8-20-6-4-7-21-9-11-23-13-14/h14-15H,2-13H2,1H3,(H,17,18)
InChI Key
ZIRYKADCKCUEGL-UHFFFAOYSA-N
詳細
Copper(II) Ionophore V is a calboxylated thiacrown ether.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
38788-BULK:
38788-50MG:
38788-250MG:
38788-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Copper(II)-selective electrodes based on a novel charged carrier and preliminary application of field-effect transistor type checker
Wakida, S., et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 130, 187-192 (2008)
Synthesis of thiacrown ether carboxylic acids and their characteristics as extractants for metal ions.
Saito, Keiitsu, et al.
Analytica Chimica Acta, 299, 137-144 (1994)