Merck
198064
Sigma-Aldrich
エチル 4-アミノ-1-ピペリジンカルボキシラート
96%
別名:
1-カルボエトキシ-4-アミノピペリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16N2O2
CAS番号:
分子量:
172.22
Beilstein:
388597
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.483 (lit.)
密度
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)N1CCC(N)CC1
InChI
1S/C8H16N2O2/c1-2-12-8(11)10-5-3-7(9)4-6-10/h7H,2-6,9H2,1H3
InChI Key
GQQQULCEHJQUJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
心臓細胞での細胞内カルシウム増加に対する影響を分析するためのミルリノン類縁体
テトラヒドロナフタレン誘導体
クオラムセンシングモジュレーター
選択的抗Helicobacter pylori活性分子
経口投与可能なM1 mAChRアゴニスト
抗菌活性を得るためのフィトアレキシンのアザ誘導体
Ethyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate (1-Carbethoxy-4-aminopiperidine) was used in the synthesis of quinolin-2(1H )-one derivatives.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
198064-BULK:
198064-5KG:
198064-VAR:
198064-25G:
198064-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Christopher Blackburn et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(10), 2621-2627 (2006-03-10)
Several potent, functionally active MCHr1 antagonists derived from quinolin-2(1H)-ones and quinazoline-2(1H)-ones have been synthesized and evaluated. Pyridylmethyl substitution at the quinolone 1-position results in derivatives with low-nM binding potency and good selectivity with respect to hERG binding.