Merck
561479
Sigma-Aldrich
4-アミノピペリジン
別名:
4-ピペリジンアミン, ピペリジン-4-イルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H10NNH2
CAS番号:
分子量:
100.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
屈折率
n20/D 1.4910 (lit.)
密度
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NC1CCNCC1
InChI
1S/C5H12N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5,7H,1-4,6H2
InChI Key
BCIIMDOZSUCSEN-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
アプリケーション
以下を合成するための反応物質:
  • Cdk5/p25 キナーゼ阻害剤
  • 抗マラリア薬
  • 有選択性シクリン依存キナーゼ 4/6 阻害剤
  • IKKβ 阻害剤
  • 経口で生物利用可能な P2Y12 拮抗剤(血小板の凝集抑止)
  • ヒトおよびマウスの可溶性エポキシドヒドラローゼ阻害剤
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.1 °F - closed cup
引火点(℃)
45.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
561479-5G:
561479-BULK:
561479-25G:
561479-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)